V800124
Cobalt(II) chloride hexahydrate
AR, ≥98%
Synonim(y):
Cobaltous chloride hexahydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
AR
ciśnienie pary
40 mmHg ( 0 °C)
linia produktu
Vetec™
Próba
≥98%
Postać
solid
pH
3.0-5.5
ślady anionów
sulfate (SO42-): ≤0.0050%
ślady kationów
Fe: ≤0.0020%
heavy metals (as Pb): ≤0.0010%
ciąg SMILES
O.O.O.O.O.O.Cl[Co]Cl
InChI
1S/2ClH.Co.6H2O/h2*1H;;6*1H2/q;;+2;;;;;;/p-2
Klucz InChI
GFHNAMRJFCEERV-UHFFFAOYSA-L
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3