Merck
V800081
Sigma-Aldrich
Benzyl chloride
AR, ≥99%
Synonim(y):
α-Chlorotoluene
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
126.58
Beilstein:
471308
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
klasa czystości
AR
gęstość pary
4.36 (vs air)
ciśnienie pary
10.3 mmHg ( 60 °C)
7 mmHg ( 55 °C)
linia produktu
Vetec
Próba
≥99%
temp. samozapłonu
1085 °F
granice wybuchowości
14 %
współczynnik refrakcji
n20/D 1.538 (lit.)
bp
177-181 °C (lit.)
mp
−43 °C (lit.)
gęstość
1.1 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
phenyl
ciąg SMILES
ClCc1ccccc1
InChI
1S/C7H7Cl/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-5H,6H2
Klucz InChI
KCXMKQUNVWSEMD-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Heart,forestomach, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
152.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
67 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mikael P Johansson et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 40(33), 8419-8428 (2011-07-21)
α-diimine iron complexes have been suggested to catalyse polymerisation via two distinct pathways, depending on the spin state of the iron complex. Here, we study a typical complex of this family, (R'')[N,N]FeCl(2), with [N,N] = Cy-N=CR''-CR''=N-Cy (Cy = cyclohexyl, R''
Oxidatively intercepting Heck intermediates: Pd-catalyzed 1,2- and 1,1-arylhalogenation of alkenes.
Dipannita Kalyani et al.
Journal of the American Chemical Society, 130(7), 2150-2151 (2008-01-31)
Andrew Martins et al.
Organic letters, 10(21), 5095-5097 (2008-10-09)
The discovery of a novel arylpalladium(II) reduction enables the synthesis of diarylmethanes via reductive benzylation. Benzyl chlorides were found to be the major source of hydride, acting as an alkylating agent and an aprotic surrogate for benzyl alcohol. This represents
Farook Adam et al.
Journal of colloid and interface science, 304(1), 137-143 (2006-09-26)
Silica supported iron catalyst was prepared from rice husk ash (RHA) via the sol-gel technique using an aqueous solution of iron(III) salt in 3.0 M HNO3. The sample was dried at 110 degrees C and labeled as RHA-Fe. A sample
Alireza Ariafard et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(39), 13010-13016 (2006-09-28)
The reaction mechanism of the Pd-catalyzed benzyl/allyl coupling of benzyl chloride with allyltributylstannan, resulting in the dearomatization of the benzyl group, was studied using density functional theory calculations at the B3LYP level. The calculations indicate that the intermediate (eta(3)-benzyl)(eta(1)-allyl)Pd(PH(3)) is