Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
grade
synthesis grade
Quality Level
vapor pressure
1006 hPa ( 20 °C)
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
140 °C
expl. lim.
4-57 % (v/v)
dilution
(for synthesis)
pH
5 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
20.4 °C/1013 hPa
mp
-123 °C
transition temp
flash point -20 °C
density
0.78 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=CC
InChI
1S/C2H4O/c1-2-3/h2H,1H3
InChI key
IKHGUXGNUITLKF-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Density (d 5°C/ 4°C): 0.798 - 0.801
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300, 400 |
| assay ≥99% (GC) | assay ≥99.5% | assay - | assay ≥99% (GC) |
| grade synthesis grade | grade ACS reagent | grade analytical standard | grade FG, Halal, Kosher, natural |
| form liquid | form liquid | form - | form liquid |
| vapor pressure 1006 hPa ( 20 °C) | vapor pressure 14.63 psi ( 20 °C) | vapor pressure 14.63 psi ( 20 °C) | vapor pressure 14.63 psi ( 20 °C) |
| bp 20.4 °C/1013 hPa | bp 21 °C (lit.) | bp 21 °C (lit.) | bp 21 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 1 - Muta. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
-38.0 °F - closed cup
flash_point_c
-38.89 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-07-0
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 8000040501 | 04027269009311 |
| 8000041000 | 04022536354743 |
| 8000040500 | 04022536354736 |
| 8000042500 | 04022536354750 |