Kluczowe dokumenty
V800041
Ammonium chloride
AR, ≥99.8%
Synonim(y):
Salmiac
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
AR
gęstość pary
1.9 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 160.4 °C)
linia produktu
Vetec™
Próba
≥99.8%
Formularz
crystalline powder
pH
4.6-6 (5% in water)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
ślady anionów
sulfate (SO42-): ≤0.002%
ślady kationów
Fe: ≤0.0002%
heavy metals (as Pb): ≤0.0002%
ciąg SMILES
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
Klucz InChI
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)