Merck
213330
Sigma-Aldrich
Ammonium chloride
ACS reagent, ≥99.5%
Synonim(y):
Salmiac
About This Item
Wzór liniowy:
NH4Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
53.49
Beilstein:
4371014
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
eCl@ss:
38050207
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
agency
suitable for SM 5210
gęstość pary
1.9 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 160.4 °C)
Próba
≥99.5%
Postać
powder, crystals or chunks
zanieczyszczenia
≤0.005% insolubles
pozostałość po prażeniu
≤0.01%
pH
4.5-5.5 (25 °C, 5%)
mp
340 °C (subl.) (lit.)
ślady anionów
phosphate (PO43-): ≤2 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.002%
ślady kationów
Ca: ≤0.001%
Fe: ≤2 ppm
Mg: ≤5 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP)
ciąg SMILES
N.Cl
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3
Klucz InChI
NLXLAEXVIDQMFP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Crystals of ammonium chloride (NH4Cl) belong to the cubic crystal system. It can be synthesized by reacting HCl with aqueous ammonia solutions. NH4Cl is formed as a by-product during soda manufactured by Solvay process.
Zastosowanie
Ammonium chloride (NH4Cl) has been used as one of the components of red blood cell (RBC) lysis buffer for use in various studies. It may be used as a catalyst in the preparation 3,4-dihydropyrimidin-2-(1H)-ones.
Inorganic ammonium ions (NH4+) effectively catalyze the aldol condensation of carbonyl compounds. It serves as a source of nitrogen during the preparation of trimethylamine hydrochloride (TMA·HCl).
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
514502
CorpBase ID (for auto-filling citation data) null
Immune Cell Isolation from Mouse Femur Bone Marrow.
Liu X and Quan N.
Bio-protocol, 5(20) (2015)
Mark E Kusek et al.
Journal of visualized experiments : JoVE, (83)(83), e50823-e50823 (2014-01-17)
Mucosal surfaces serve as protective barriers against pathogenic organisms. Innate immune responses are activated upon sensing pathogen leading to the infiltration of tissues with migrating inflammatory cells, primarily neutrophils. This process has the potential to be destructive to tissues if
Selective Synthesis of Trimethylamine by Catalytic N-Methylation of Ammonia and Ammonium Chloride by utilizing Carbon Dioxide and Molecular Hydrogen.
Beydoun K, et al.
ChemCatChem, 8(1), 135-138 (2016)
Zeina S Khan et al.
Cellular and molecular bioengineering, 13(6), 591-604 (2020-12-08)
Cells in the tumor microenvironment experience mechanical stresses, such as compression generated by uncontrolled cell growth within a tissue, increased substrate stiffness due to tumor cell extracellular matrix (ECM) remodeling, and leaky angiogenic vessels which involve low fluid shear stress.
Produkty
Tabela kwasów i zasad zawiera listę kwasów i zasad w kolejności od najsilniejszego do najsłabszego. Prosta w użyciu tabela referencyjna dla naukowców, badaczy i techników laboratoryjnych.
Acid and base chart lists the strength of acids and bases (strongest to weakest) in order. Simple to use laboratory reference chart for scientists, researchers and lab technicians.
Powiązane treści
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.