Informacje o tej pozycji
vapor pressure
<1 hPa ( 20 °C)
Quality Segment
form
solid
potency
550-1600 mg/kg LD50, oral (Rat), >5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6.7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
mp
252 °C (decomposition)
solubility
236.8 g/L
density
1.97 g/cm3 at 25 °C
bulk density
980 kg/m3
storage temp.
15-25°C
SMILES string
[Na+].ClN1C(=O)[N-]C(=O)N(C1=O)Cl.O.O
InChI
1S/C3HCl2N3O3.Na.2H2O/c4-7-1(9)6-2(10)8(5)3(7)11;;;/h(H,6,9,10);;2*1H2/q;+1;;/p-1
InChI key
PYILKOIEIHHYGD-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Tożsamość (spektrum Ramana): zgodna
Strata podczas suszenia (105°C): 9.0 - 16.0 %
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dwuwodzian soli sodowej kwasu dichloroizocyjanurowego
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
4.1A - Other explosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c