Kluczowe dokumenty
V800035
Ammonium bicarbonate
LR, ≥98.5%
Synonim(y):
Ammonium hydrogen carbonate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
LR
gęstość pary
2.7 (vs air)
linia produktu
Vetec™
Próba
≥98.5%
Postać
crystalline powder
pH
7.0-8.5 (25 °C, 79.1 g/L)
ślady anionów
chloride (Cl-): ≤0.005%
phosphate (PO43-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
ślady kationów
Fe: ≤0.002%
ciąg SMILES
N.OC(O)=O
InChI
1S/CH2O3.H3N/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);1H3
Klucz InChI
ATRRKUHOCOJYRX-UHFFFAOYSA-N
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1