Merck
P1260000
Phenylpropanolamine hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
DL-Norephedrine hydrochloride, (±)-Phenylpropanolamine hydrochloride, erythro-2-Amino-1-phenyl-1-propanol hydrochloride, DL-erythro-2-Amino-1-phenyl-1-propanol hydrochloride, DL-Phenylpropanolamine hydrochloride
About This Item
Wzór liniowy:
C6H5CH(OH)CH(NH2)CH3 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
187.67
Beilstein:
3914299
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
Produkt P1260000 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
propanolamine
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
194-196 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.C[C@@H](N)[C@@H](O)c1ccccc1
InChI
1S/C9H13NO.ClH/c1-7(10)9(11)8-5-3-2-4-6-8;/h2-7,9,11H,10H2,1H3;1H/t7-,9-;/m1./s1
Klucz InChI
DYWNLSQWJMTVGJ-PRCZDLBKSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Chlorowodorek fenylopropanolaminy EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Mixed-acting sympathomimetic amine.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Abraham G Sarraf et al.
International journal of pharmaceutics, 481(1-2), 9-17 (2014-12-30)
The objective of this study was to tailor a drug release profile through the adjustment of some key processing parameters involved in melt-extrusion: die temperature, shear rate, die length and drug particle size. Two experimental designs were selected, namely a