Kluczowe dokumenty
1097636
USP
Chlorowodorek cefepimu
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Cefepime dihydrochloride monohydrate
Wybierz wielkość
500 MG
1820,00 zł
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
500 MG
1820,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H25ClN6O5S2 · HCl · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
571.50
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1820,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
cefepime
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[s]1c(nc(c1)\C(=N\OC)\C(=O)N[C@H]2[C@H]3SCC(=C(N3C2=O)C(=O)O)C[N+]4(CCCC4)C)N.[Cl-].[Cl-].O.[H+]
InChI
1S/C19H24N6O5S2.2ClH.H2O/c1-25(5-3-4-6-25)7-10-8-31-17-13(16(27)24(17)14(10)18(28)29)22-15(26)12(23-30-2)11-9-32-19(20)21-11;;;/h9,13,17H,3-8H2,1-2H3,(H3-,20,21,22,26,28,29);2*1H;1H2/b23-12-;;;/t13-,17-;;;/m1.../s1
Klucz InChI
LRAJHPGSGBRUJN-OMIVUECESA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Wzorzec referencyjny chlorowodorku cefepimu USP, przeznaczony do stosowania w określonych testach jakości i oznaczeniach, jak określono w kompendiach USP. Również do użytku z monografiami USP, takimi jak:
  • Cefepime for Injection
  • Chlorowodorek cefepimu
Komentarz do analizy
Produkty te są przeznaczone wyłącznie do testów i oznaczeń. Nie są one przeznaczone do podawania ludziom lub zwierzętom i nie mogą być stosowane do diagnozowania, leczenia lub wyleczenia jakichkolwiek chorób.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Fu Peng et al.
Chinese medical journal, 127(23), 4001-4005 (2014-11-29)
Our pervious antibacterial studies on several traditional Chinese medicines have found that Patchouli oil from Pogostemon cablin had significant antibacterial activity against methicillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA), which has spread worldwide and infected innumerable people. In order to find the more
Monika Dąbrowska et al.
Biomedical chromatography : BMC, 29(3), 388-395 (2014-07-22)
A rapid, accurate and sensitive thin-layer chromatography (TLC) method with densitometric detection has been developed and validated for the determination of cefepime in pharmaceuticals. Chromatographic separation was achieved on a silica gel TLC F254 plates with a mobile phase consisting