Kluczowe dokumenty
1392454
USP
Meropenem
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
Synonim(y):
Meropenem trihydrate, (1R,5S,6S)-2-[(3S,5S)-5-(dimethylaminocarbonyl)pyrrolidin-3-ylthio]-6-[(R)-1-hydroxyethyl]-1-methylcarbapen-2-em-3-carboxylic acid trihydrate
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
meropenem
producent / nazwa handlowa
USP
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
O.O.O.C[C@@H](O)[C@@H]1[C@H]2[C@@H](C)C(S[C@@H]3CN[C@@H](C3)C(=O)N(C)C)=C(N2C1=O)C(O)=O
InChI
1S/C17H25N3O5S.3H2O/c1-7-12-11(8(2)21)16(23)20(12)13(17(24)25)14(7)26-9-5-10(18-6-9)15(22)19(3)4;;;/h7-12,18,21H,5-6H2,1-4H3,(H,24,25);3*1H2/t7-,8-,9+,10+,11-,12-;;;/m1.../s1
Klucz InChI
CTUAQTBUVLKNDJ-OBZXMJSBSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)