Y0002088
Chlorprothixene for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Chlorprothixene, (3Z)- 3-(2-Chloro-9H-thioxanthen-9-ylidene)-N,N-dimethyl-1-propanamine
About This Item
Polecane produkty
rodzina API
chlorprothixene
producent / nazwa handlowa
EDQM
temp. przechowywania
2-8°C
InChI
1S/C18H18ClNS/c1-20(2)11-5-7-14-15-6-3-4-8-17(15)21-18-10-9-13(19)12-16(14)18/h3-4,6-10,12H,5,11H2,1-2H3/b14-7-
Klucz InChI
WSPOMRSOLSGNFJ-AUWJEWJLSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta