Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 631,00 zł |
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2540,00 zł |
Informacje o tej pozycji
631,00 zł
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
storage condition
protect from light
color
white to beige
solubility
H2O: 20 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H][C@]12[C@](C[C@H](O)[C@H]2/C=C/[C@H](O)C(CC#CC)C)([H])OC3=C1C=CC=C3CCCC([O-])=O.[Na+]
InChI
1S/C24H30O5.Na/c1-3-4-7-15(2)19(25)13-12-17-20(26)14-21-23(17)18-10-5-8-16(24(18)29-21)9-6-11-22(27)28;/h5,8,10,12-13,15,17,19-21,23,25-26H,6-7,9,11,14H2,1-2H3,(H,27,28);/q;+1/p-1/b13-12+;
InChI key
YTCZZXIRLARSET-UEIGIMKUSA-M
General description
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. room temp | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: 20 mg/mL, clear | solubility H2O: 15 mg/mL, clear | solubility H2O: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility H2O: >10 mg/mL |
| storage condition protect from light | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?