Przejdź do
BP559
2-Chlorothioxanthone
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
2-Chlorothioxanthen-9-one
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1010,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H7ClOS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
246.71
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
MDL number:
1010,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
pharmaceutical primary standard
API family
chlorprothixene
form
powder
manufacturer/tradename
BP
mp
153-154 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1ccc2Sc3ccccc3C(=O)c2c1
InChI
1S/C13H7ClOS/c14-8-5-6-12-10(7-8)13(15)9-3-1-2-4-11(9)16-12/h1-7H
InChI key
ZCDADJXRUCOCJE-UHFFFAOYSA-N
General description
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Application
2-Chlorothioxanthone BP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the British Pharmacopoeia.
Also used in monographs such as:
  • Zuclopenthixol Acetate Injection
  • Zuclopenthixol Decanoate Injection
  • Zuclopenthixol Acetate
  • Packaging
    Unit quantity: 25 mg. Subject to change. The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity please visit British Pharmacopoeia
    Other Notes
    Sales restrictions may apply.
    Porównaj podobne pozycje
    Wyświetl pełne porównanie
    Pokaż różnice
    1 of 1
    Ta pozycja
    BP555BP560T1305000
    Thioxanthone European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
    T1305000
    Thioxanthone
    manufacturer/tradename
    BP
    manufacturer/tradename
    BP
    manufacturer/tradename
    BP
    manufacturer/tradename
    EDQM
    form
    powder
    form
    solid
    form
    solid
    form
    -
    API family
    chlorprothixene
    API family
    flupentixol
    API family
    zuclopenthixol
    API family
    metixene
    mp
    153-154 °C (lit.)
    mp
    147-151 °C (lit.)
    mp
    -
    mp
    -
    storage temp.
    2-8°C
    storage temp.
    2-8°C
    storage temp.
    2-8°C
    storage temp.
    2-8°C
    pictograms
    Flame
    signalword
    Warning
    hcodes
    Hazard Classifications
    Flam. Sol. 2
    Klasa składowania
    4.1B - Flammable solid hazardous materials
    wgk
    WGK 3
    flash_point_f
    195.8 °F - closed cup
    flash_point_c
    91 °C - closed cup
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)