Kluczowe dokumenty
SU860105
Supelco
Crimp seals (magnetic) with PTFE/silicone septa, pkg/100
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole), (Silicone blue transparent/PTFE tranparent), diam. × thickness 20 mm × 3.0 mm, open center
Wybierz wielkość
100 EA
539,00 zł
539,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
539,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.43
539,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
(Silicone blue transparent/PTFE tranparent)
gold seal (magnetic, with 8 mm center hole)
opis
durometer: 45° shore A
Właściwości
closure type crimp seal
open center
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. × grubość
20 mm × 3.0 mm
dopasowywanie
thread for 20 mm
kompatybilność
for use with CTC CombiPAL
Inne uwagi
Zalecane dla: CTC Combi-PAL.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)