Kluczowe dokumenty
27300
Supelco
Crimp seals (magnetic) with PTFE/silicone septa, pkg/100
silver steel (magnetic, with 5 mm center hole), PTFE/silicone, seal diam. × total thickness 20 mm × 3 mm
Wybierz wielkość
100 EA
1120,00 zł
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
1120,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
1120,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
PTFE/silicone
silver steel (magnetic, with 5 mm center hole)
Właściwości
closure type crimp seal
open center (5 mm opening)
opakowanie
pkg of 100 ea
uszczelka śr. × grubość całkowita
20 mm × 3 mm
dopasowywanie
thread for 20 mm
kompatybilność
for use with Carlo Erba HS500/HS800
technique used for SPME
Inne uwagi
For use with Carlo Erba HS 500 and HS 800 autosamplers
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)