Przejdź do
27362
Crimp seals with PTFE/silicone septa
silver aluminum seal, seal diam. 20 mm, open center, white PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
646,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41121821
NACRES:
NB.43
646,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
silver aluminum seal, white PTFE/silicone septum
feature
open center
packaging
pkg of 100 ea
liner thickness
5 mil
seal diam.
20 mm
application(s)
general analytical
compatibility
for use with 20 mm crimp top vial
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
2737527373508489
description
silver aluminum seal, seal diam. 20 mm, open center, white PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
description
silver aluminum seal, seal diam. 20 mm, open center, white PTFE/silicone septum, pkg of 1000 ea
description
silver aluminum seal, seal diam. 11 mm, red PTFE/silicone septum, pkg of 1000 ea
description
aluminum seal (open center), diam. × thickness 20 mm × 2.9 mm, PTFE/silicone (blue silicone), Chromacol 20-AC-ST3, pkg of 100 ea
feature
open center
feature
open center
feature
closure type crimp seal
feature
-
material
silver aluminum seal, white PTFE/silicone septum
material
white PTFE/silicone septum, silver aluminum seal
material
silver aluminum seal, red PTFE/silicone septum
material
PTFE/silicone (blue silicone), aluminum seal (open center)
compatibility
for use with 20 mm crimp top vial
compatibility
for use with 20 mm crimp top vial
compatibility
-
compatibility
-
packaging
pkg of 100 ea
packaging
pkg of 1000 ea
packaging
pkg of 1000 ea
packaging
pkg of 100 ea
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
application(s)
general analytical
liner thickness
5 mil
liner thickness
5 mil
liner thickness
-
liner thickness
-
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)