Kluczowe dokumenty
508438
Supelco
Headspace vial, beveled top, rounded bottom
volume 10 mL, clear glass vial, O.D. × H × I.D. 22 mm × 45 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
Materiały
clear glass vial
round bottom
opis
beveled finish
Właściwości
closure type crimp top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
22 mm × 45 mm × 12.5 mm
pojemność
10 mL
dopasowywanie
thread for 20 mm
kompatybilność
for use with PerkinElmer
Zastosowanie
Autoklawowalne, łatwe w utrzymaniu. Fiolka jest używana do przechowywania lub jako rodzaj zamknięcia.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)