Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 237,00 zł |
Informacje o tej pozycji
237,00 zł
material
beveled finish clear glass vial, flat bottom
feature
closure type crimp top vial
packaging
pkg of 100 ea
O.D. × H × I.D.
23 mm × 38 mm × 12.5 mm
volume
6 mL
fitting
thread for 20 mm
application(s)
general analytical
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description volume 6 mL, O.D. × H × I.D. 23 mm × 38 mm × 12.5 mm, pkg of 100 ea | description volume 6 mL, O.D. × H 22 mm × 38 mm, pkg of 1000 ea | description volume 6 mL, O.D. × L × I.D. 22 mm × 38 mm × 12.5 mm, for use with PerkinElmer®, pkg of 100 ea | description volume 27 mL, O.D. × H 30 mm × 60 mm, pkg of 100 ea |
| fitting thread for 20 mm | fitting thread for 20 mm | fitting thread for 20 mm | fitting thread for 20 mm |
| feature closure type crimp top vial | feature closure type crimp top vial | feature closure type crimp top vial | feature closure type crimp top vial |
| volume 6 mL | volume 6 mL | volume 6 mL | volume 27 mL |
| material beveled finish clear glass vial, flat bottom | material beveled finish clear glass vial | material clear glass vial | material beveled finish clear glass vial |
| application(s) general analytical | application(s) general analytical | application(s) general analytical | application(s) general analytical |
| packaging pkg of 100 ea | packaging pkg of 1000 ea | packaging pkg of 100 ea | packaging pkg of 100 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Headspace vial, clear glass, beveled top, flat bottom
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?