Kluczowe dokumenty
SU860091
Supelco
Assembled screw cap with hole and TFE/rubber septum
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/rubber septum, for use with 11.6 × 32mm vial (standard opening), pkg of 100 ea
Wybierz wielkość
100 EA
135,00 zł
135,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
135,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
135,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
PTFE/rubber septum
black polypropylene hole cap
Właściwości
closure type black polypropylene hole cap
opakowanie
pkg of 100 ea
grubość septy
1.3 mm
dopasowywanie
thread for 8-425
kompatybilność
for use with 11.6 × 32mm vial (standard opening)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)