Z291706
Standard autosampler vials with cap and septa, 12 x 32 mm, 8-425 thread
volume 2 mL, pre-assembled convenience pack, clear glass vial, PTFE/silicone septa
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
Polecane produkty
Materiały
PTFE/silicone septa
clear glass vial
polypropylene cap
Właściwości
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
pojemność
2 mL
dopasowywanie
thread for 8-425
Opis ogólny
Autoklawowalne, łatwe w utrzymaniu. Fiolka służy do przechowywania lub jako zamknięcie, aby zapobiec zanieczyszczeniu.
polecane
Numer produktu
Opis
Cennik
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)