SU860083
Vials, screw top, amber glass, 1.5 mL, 8-425 thread
O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
amber glass vial (standard opening)
Właściwości
closure type screw top vial
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
pojemność
1.5 mL
dopasowywanie
thread for 8-425
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta