Kluczowe dokumenty
SU860133
Supelco
Vials, screw top, clear glass
volume 1.5 mL
About This Item
Kod UNSPSC:
12352200
NACRES:
NB.11
Materiały
clear glass
opis
cap not included
opakowanie
pkg of 1000 ea
śr. zewn.
11.6 mm
śr. × wys. × śr. wewn.
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
pojemność
1.5 mL
dopasowywanie
thread for 8-425
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)