Kluczowe dokumenty
854172
Supelco
Vials, screw top, amber glass, 1.5 mL, 8-425 thread
graduated, marking spot, O.D. × H × I.D. 11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm, pkg of 100 ea
Wybierz wielkość
100 EA
113,00 zł
113,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 EA
113,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
113,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Materiały
amber glass vial (with marking spot)
Właściwości
closure type screw top vial
graduated marking spot
opakowanie
pkg of 100 ea
śr. zewn. × wys. × śr. wewn.
11.6 mm × 32 mm × 4.6 mm
pojemność
1.5 mL
dopasowywanie
thread for 8-425
Opis ogólny
Autoklawowalne, łatwe w utrzymaniu. Fiolka służy do przechowywania lub jako zamknięcie, aby zapobiec zanieczyszczeniu.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)