854984
Assembled screw cap with hole and TFE/rubber septum
black polypropylene hole cap, thread for 8-425, PTFE/rubber septum, for use with 11.6 × 32 mm vial (standard opening), pkg of 1000 ea
About This Item
Polecane produkty
Materiały
PTFE/rubber septum
black polypropylene hole cap
Właściwości
closure type black polypropylene hole cap
opakowanie
pkg of 1000 ea
grubość septy
1.3 mm
dopasowywanie
thread for 8-425
kompatybilność
for use with 11.6 × 32 mm vial (standard opening)
Powiązane kategorie
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Obsługa Klienta