Merck
SAAR4123900
Magnesium sulfate
dry, uniLAB
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
MgSO4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
120.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
gęstość pary
<0.01 (vs air)
ciśnienie pary
<0.1 mmHg ( 20 °C)
linia produktu
uniLAB
Postać
dry
opakowanie
poly bottle of 12 × 500 g (SAAR4123900EM)
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Mg++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/Mg.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
Klucz InChI
CSNNHWWHGAXBCP-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Chemically pure
For laboratory use only
Informacje prawne
uniLAB is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)