Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 355,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16MgN2O8 · 4H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
388.61
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
242-905-5
MDL number:
355,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98.0% (NT)
form
solid
reaction suitability
reaction type: solution phase peptide synthesis
application(s)
peptide synthesis
SMILES string
O.O.O.O.N[C@@H](CCC(=O)O[Mg]OC(=O)CC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/2C5H9NO4.Mg.4H2O/c2*6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;;;;;/h2*3H,1-2,6H2,(H,7,8)(H,9,10);;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2/t2*3-;;;;;/m00...../s1
InChI key
ZWCGDRSVJYJGFY-GYDBBPQESA-L
General description
L-Glutamic acid hemimagnesium salt tetrahydrate is commonly known as Magnesium L-glutamate. It donates magnesium ions necessary for effective protein synthesis.
Application
L-Glutamic acid hemimagnesium salt tetrahydrate is a magnesium transfer agent/carrier. It can also be used in the preparation of S30A buffer solution.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98.0% (NT) | description ≥97.0% (KT) | description puriss. p.a., ≥99.0% | description ≥99% (HPLC), powder |
| form solid | form powder or crystals | form solid | form powder |
| assay ≥98.0% (NT) | assay ≥97.0% (KT) | assay ≥99.0% (NT) | assay ≥99% (HPLC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| application(s) peptide synthesis | application(s) peptide synthesis | application(s) - | application(s) - |
| reaction suitability reaction type: solution phase peptide synthesis | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?