Merck
SAAR191586
Sodium thiosulfate solution
0.1 N
About This Item
Wzór liniowy:
Na2S2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352302
opakowanie
poly bottle of 4 × 5 L (SAAR191586LL)
stężenie
0.1 N
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2Na.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
Klucz InChI
AKHNMLFCWUSKQB-UHFFFAOYSA-L
Zastosowanie
Chemically pure
For laboratory use only
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)