Przejdź do
G5767
D-(+)-Glucose
ACS reagent
D-(+)-Glucose
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Synonim(y):
Dextrose
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
256,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
327,00 zł
5 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1700,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H12O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.16
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352201
MDL number:
NACRES:
NA.21
EC Number:
200-075-1
Beilstein/REAXYS Number:
1724615
256,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
wheat
Quality Segment
grade
ACS reagent
form
powder
optical activity
[α]25/D +52.5 to +53.0°(lit.)
impurities
Starch, passes test, ≤0.002 meq/g Titratable acid, ≤0.005% Insoluble matter
ign. residue
≤0.02%
loss
≤0.2% loss on drying, 105°C
color
colorless
mp
150-152 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.01%, sulfate, sulfite (as SO42-): ≤0.005%
cation traces
Fe: ≤5 ppm, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
storage temp.
room temp
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
InChI
1S/C6H12O6/c7-1-2-3(8)4(9)5(10)6(11)12-2/h2-11H,1H2/t2-,3-,4+,5-,6+/m1/s1
InChI key
WQZGKKKJIJFFOK-DVKNGEFBSA-N
Gene Information
human ... PYGM(5837)
General description
D-glucose, an aldohexose, possesses four chiral carbon atoms. It is an important product obtained from starch hydrolyzed by acid and/or enzymes.
Application
D-(+)-Glucose has been used:
  • as a supplement in Dulbecco′s phosphate-buffered saline (DPBS) for standardized serum bactericidal assay (SBA) using human complement
  • as a component in 4-(2-hydroxyethyl)-1-piperazineethanesulfonic acid (HEPES)-buffered Tyrode′s solution to treat the excised diaphragmatic specimens to assess the effect of osmolarity changes on the intrinsic lymphatic pumping mechanism
  • to study the effect of restoring circulating glucose content in insulin-responsive neurons of rats
  • for oral glucose tolerance tests (OGTTs)
Biochem/physiol Actions
Glucose, the universal energy source for all human cells, is the vital precursor for the production and conversion of several downstream carbohydrates. The uptake of glucose is a key indicator of cellular energy metabolism. Glucose infusion can block the release of oxytocin and vasopressin by insulin-induced hypoglycemia in humans.
Preparation Note
The material may produce a yellowish solution if prepared at a higher concentration than 2 g + 15mL.
Other Notes
To gain a comprehensive understanding of our extensive range of Monosaccharides for your research, we encourage you to visit our Carbohydrates Category page.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
G7021G7528G8270
biological source
wheat
biological source
-
biological source
maize
biological source
maize
grade
ACS reagent
grade
-
grade
-
grade
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
cation traces
Fe: ≤5 ppm, heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
cation traces
-
cation traces
Al: ≤0.0005%, As: ≤0.0001%, Ba: ≤0.0005%, Bi: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cd: ≤0.0005%, Co: ≤0.0005%, Cr: ≤0.0005%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Li: ≤0.0005%, Mg: ≤0.0005%, Mn: ≤0.0005%, Mo: ≤0.0005%, Na: ≤0.005%, Ni: ≤0.0005%, Pb: ≤0.0005%, Sr: ≤0.0005%, Zn: ≤0.0005%
cation traces
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under D-(+)-Glucose
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. Is this glucose tested for DNAse? If not, which glucose (catalogue no.) should I use to get DNAse free solution that I intend to use as imaging buffer, supplemented with glucose oxidase and catalase, for imaging DNA strands?
    1 answer
    1. This product is not tested for DNase. Since such a grade (i.e., a Molecular Biology grade) is not listed for D-Glucose, it is recommended to autoclave the imaging buffer for 15 minutes at 121°C to degrade any DNase that might be present. Allow the imaging buffer to cool to room temperature prior to addition of the glucose oxidase and catalase enzymes. Autoclaving may introduce some yellow color to the imaging buffer due to caramelization of a small portion of the D-Glucose, but that color should not interfere with the imaging process.
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review