Key Documents
SAAR1461020
Buffer solution
pH 2.00±0.02 (20 °C±0.1)
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
opakowanie
poly bottle of 12 × 500 mL (SAAR1461020KF)
pH
2.00±0.02 (20 °C±0.1)
temp. przechowywania
2-30°C
Zastosowanie
For laboratory use only
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)