Kluczowe dokumenty
Z693022
Fold and Snap test tube rack
for tubes, 17 mm, blue
Synonim(y):
Tube rack
About This Item
Kod UNSPSC:
41122804
NACRES:
NB.35
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Materiały
polypropylene
Właściwości
for tubes 17 mm
Holds 90 x 17 mm tubes
Holds 90 x 5-15 mL tubes
opakowanie
pkg of 1 ea
producent / nazwa handlowa
Heathrow Scientific HS243077B
dł. × szer. × wys.
244 mm × 104 mm × 66 mm
kolor
blue
Opis ogólny
  • Easy-to-assemble polypropylene racks snap together in seconds.
  • Designed to remain stable in water baths.
  • Autoclavable.
  • Shipped flat.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)