Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2500,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2500,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥95.0% (HPLC)
optical activity
[α]/D -32.0 to -26.0°, c = 0.11 in chloroform
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C1C=CC2=CC=C(OC)C(C[C@H](C(O)(C)C)O)=C2O1
InChI
1S/C15H18O5/c1-15(2,18)12(16)8-10-11(19-3)6-4-9-5-7-13(17)20-14(9)10/h4-7,12,16,18H,8H2,1-3H3/t12-/m0/s1
InChI key
KGGUASRIGLRPAX-LBPRGKRZSA-N
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description analytical standard | description ≥90% (LC/MS-ELSD) | description analytical standard | description phyproof® Reference Substance |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level - |
| grade analytical standard | grade - | grade analytical standard | grade primary reference standard |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥90% (LC/MS-ELSD) | assay ≥95.0% (GC) | assay ≥95.0% (HPLC) |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - |
| optical activity [α]/D -32.0 to -26.0°, c = 0.11 in chloroform | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Meranzin hydrate
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?