PHL89226
Hypericin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
4,5,7,4′,5′,7′-Hexahydroxy-2,2′-dimethylnaphthodianthrone
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥95.0% (HPLC)
Postać
powder
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cc1cc(O)c2C(=O)c3c(O)cc(O)c4c5c(O)cc(O)c6C(=O)c7c(O)cc(C)c8c1c2c(c34)c(c78)c56
InChI
1S/C30H16O8/c1-7-3-9(31)19-23-15(7)16-8(2)4-10(32)20-24(16)28-26-18(12(34)6-14(36)22(26)30(20)38)17-11(33)5-13(35)21(29(19)37)25(17)27(23)28/h3-6,31-36H,1-2H3
Klucz InChI
BTXNYTINYBABQR-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
- Hypericin in photodynamic therapy for colorectal cancer: Research indicates that Hypericin can potentiate photodynamic therapy in colorectal cancers when used in conjunction with febuxostat, suggesting a synergistic approach in cancer treatment strategies (King et al., 2024).
- Hypericin′s pharmacokinetics and pharmacodynamics: A comprehensive review of Hypericum perforatum, the plant source for Hypericin, discusses its phytochemical properties and pharmacological strategies, providing a mechanistic perspective on wound healing applications (Farasati Far et al., 2024).
- Impact of nanoparticles on Hypericin production: A study analyzing the effects of nanoparticles on plant secondary metabolism in Hypericum perforatum demonstrates how environmental factors can influence Hypericin levels, important for biochemical research applications (Pradeep et al., 2024).
Inne uwagi
Informacje prawne
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?