Merck
PHL85755
(+)-Lupanine hydrochloride
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
(+)-2-Oxosparteine hydrochloride
Wybierz wielkość
5 MG
2840,00 zł
2840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
2840,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H24N2O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.82
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
2840,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥90.0% (HPLC)
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
Cl.N21[C@H]([C@@H]3CN4[C@@H]([C@H](C2)C3)CCCC4=O)CCCC1
InChI
1S/C15H24N2O.ClH/c18-15-6-3-5-14-11-8-12(10-17(14)15)13-4-1-2-7-16(13)9-11;/h11-14H,1-10H2;1H/t11-,12-,13-,14+;/m0./s1
Klucz InChI
BQPGCISNGAWUMO-YXCQRQMQSA-N
Opis ogólny
Substancja ta jest pierwotną substancją referencyjną o przypisanej czystości bezwzględnej (z uwzględnieniem czystości chromatograficznej, wody, pozostałości rozpuszczalników, zanieczyszczeń nieorganicznych). Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the expiry date for this product?
    1 answer
    1. The expiration date will be listed on the lot specific Certificate of Analysis. For example, batch 134856351 has an expiration date approximately 3 years after the date of manufacturing: https://www.sigmaaldrich.com/certificates/Graphics/COfAInfo/fluka/pdf/PDF746147.pdf If needed, documentation can be downloaded on the Product Detail Page or supplied by our Technical Service team who can assist you with further. We kindly ask you to navigate to the link https://www.sigmaaldrich.com/techservice, click on "Product Documentation" under the Products Section with all the required information so that a member of our team can reach out to you to assist further. Thank you.