Przejdź do
79403
Phosphatidylinositol sodium salt
from soybean
Synonim(y):
L-α-Phosphatidylinositol sodium salt, PI, PtdIns
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1190,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
4060,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
51191904
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
8307111
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
soybean
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
composition
16:0, ~35% , 18:0, ~8% , 18:1, ~7% , 18:2, ~40% , 18:3, ~5%
solubility
chloroform/methanol (9:1): 20 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC[C@H](COP([O-])(=O)O[C@@H]1[C@H](O)[C@H](O)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]1O)OC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C45H87O13P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-38(46)55-35-37(36-56-59(53,54)58-45-43(51)41(49)40(48)42(50)44(45)52)57-39(47)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h37,40-45,48-52H,3-36H2,1-2H3,(H,53,54);/q;+1/p-1/t37-,40-,41-,42+,43-,44-,45-;/m1./s1
InChI key
OSYCDGBQPGKSOV-GJCFFWOHSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
79401P5766840044P
Soy PI Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
840044P
Soy PI
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98.0% (TLC)
assay
≥97.0%
assay
>99% (TLC)
biological source
soybean
biological source
soybean
biological source
soybean
biological source
-
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
phospholipid
functional group
-
solubility
chloroform/methanol (9:1): 20 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
-
solubility
-
solubility
-
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
dry ice
form
powder
form
liquid
form
solution
form
powder
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. Hallo, wir haben das Produkt bei uns im Labor. Können Sie mir bitte etwas zur Löslichkeit sagen. --> welches Lösungsmittel, Konzentration ?
    1 answer
    1. The solubility of the item is chloroform/methanol (9:1): 20 mg/mL.