Kluczowe dokumenty
690050C
Avanti
Mieszanka fosfolipidów sojowych
Avanti Research - A Croda Brand
Synonim(y):
Fosfolipidy z soi, zawiera Soja PC (3,8 mg) Soja PE (3,0 mg) Soja PI (1,8 mg) Soja PA (0,7 mg) Soja LPC (0,7 mg) z 0,1% BHT
Wybierz wielkość
10 MG
1020,00 zł
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 MG
1020,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
1020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
>99% (HPLC)
Formularz
liquid
opakowanie
pkg of 1 × 1 mL (690050C-10mg)
producent / nazwa handlowa
Avanti Research - A Croda Brand
stężenie
10 mg/mL (690050C-10mg)
typ lipidu
lipid extracts
phospholipids
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−20°C
Zastosowanie
Mieszanina fosfolipidów sojowych została użyta jako wzorzec fosfolipidów do ekstrakcji lipidów.[1]
Opakowanie
Zamknięta ampułka z przezroczystego szkła o pojemności 5 ml (690050C-10 mg)
Informacje prawne
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Liver,Kidney, Respiratory system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Seipin performs dissectible functions in promoting lipid droplet biogenesis and regulating droplet morphology
Cartwright BR, et al.
Molecular Biology of the Cell, 26(4), 726-739 (2015)