Kluczowe dokumenty
G005894
Analiza HPLC środków przeciwbólowych na Ascentis® Express C18
application for HPLC
About This Item
metody
HPLC: suitable
parametry testowe
column: Ascentis Express C18, 10 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (50536-U)
mobile phase: [A] water with 3% acetic acid; [B] methanol with 3% acetic acid; (79:21, A:B)
flow rate: 2.0 mL/min
pressure: 3290 psi (227 bar)
column temp.: 45 °C
detector: UV,275 nm
injection: 10 μL
sample: 100 - 360 μg/mLin mobile phase
przydatność
application for HPLC
Zastosowanie
clinical
pharmaceutical (small molecule)
Komentarz do analizy
Aplikacja ta pokazuje poprawę wydajności, jaką można uzyskać dla metod USP przy użyciu nowoczesnej technologii Fused-Core.
Informacje prawne
Ascentis is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analit
Opis
    Acetaminophen, meets USP testing specifications, 98.0-102.0%, powder
    Caffeine, meets USP testing specifications, anhydrous
    Benzoic acid, meets USP testing specifications
    Aspirin, meets USP testing specifications
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)