Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 531,00 zł | |
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1770,00 zł |
Informacje o tej pozycji
531,00 zł
grade
anhydrous
Quality Segment
agency
USP/NF, meets USP testing specifications
form
crystalline, powder
mp
234-236.5 °C (lit.)
solubility
H2O: soluble 18.7 g/L at 16 °C
SMILES string
CN1C(=O)N(C)c2ncn(C)c2C1=O
InChI
1S/C8H10N4O2/c1-10-4-9-6-5(10)7(13)12(3)8(14)11(6)2/h4H,1-3H3
InChI key
RYYVLZVUVIJVGH-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... ADORA1(134), ADORA2A(135), ADORA2B(136), ADORA3(140), PDE4B(5142)
mouse ... Adora2b(11541)
rat ... Adora1(29290), Adora2a(25369)
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade anhydrous | grade anhydrous | grade - | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| agency USP/NF, meets USP testing specifications | agency tested according to Ph. Eur. | agency - | agency traceable to Ph. Eur. C0100000, traceable to USP 1085003 |
| mp 234-236.5 °C (lit.) | mp 234-236.5 °C (lit.) | mp 234-236.5 °C (lit.) | mp 234-236.5 °C (lit.) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| solubility H2O: soluble 18.7 g/L at 16 °C | solubility H2O: soluble 18.7 g/L at 16 °C | solubility H2O: 15 mg/mL | solubility - |
| form crystalline, powder | form powder | form powder | form - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Caffeine
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| C7731-250G | 04061833521038 |
| C7731-1KG | 04061833521021 |