Kluczowe dokumenty
Z615552
Julabo® shaking water baths
SW22, AC/DC input 230 V AC
Wybierz wielkość
1 EA
15 340,00 zł
1 EA
15 340,00 zł
1 EA
15 340,00 zł
15 340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
15 340,00 zł
1 EA
15 340,00 zł
1 EA
15 340,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41103706
NACRES:
NB.77
15 340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
opis
shaking frequency: 20- 200 cycles per minute; adjustable
shaking stroke: 15 mm
Właściwości
CE compliant
opakowanie
pack of 1 ea
producent / nazwa handlowa
SW22
Julabo 9550322
zakres pomiaru temperatury
20-99.99 °C
Parametry
20-99.99 °C temperature
±-0.2 °C temp. stability
±0.2 °C temp. stability
otwór łaźni dł. × szer. × śr.
30 cm × 50 cm × 18 cm
Opis ogólny
Łaźnia wodna z wytrząsaniem do inkubacji próbek bez nadzoru. Konstrukcja ze stali nierdzewnej z zakresem roboczym od +20 do +99,9 °C, przyjazną dla użytkownika obsługą za pomocą klawiatury z jasnym wyświetlaczem LED i elektronicznym zegarem od 1 min do 9h 59min. Zintegrowany interfejs RS232 do integracji z oprogramowaniem PC do sterowania i rejestrowania danych. System wczesnego ostrzegania o niskim poziomie wody i system wczesnego ostrzegania o wysokich i niskich limitach temperatury zapewnia utrzymanie właściwej temperatury próbek. Zdejmowany wózek wytrząsający ułatwiający wyjmowanie próbek Częstotliwość wytrząsania regulowana w zakresie od 20 do 200 obr. Skok wytrząsania = 15 mm. Wbudowana pompa cyrkulacyjna wody zapewniająca stabilność ±0,02 °C. Chroni próbki przed zanieczyszczeniem do temperatury +80°C. Zawiera zintegrowaną pompę cyrkulacyjną zapewniającą najlepszą stabilność temperatury i jednorodność.
Pokrywę należy zamówić osobno.
Cechy i korzyści
  • Technologia mikroprocesorowa
  • Bryzgoszczelny wyłącznik sieciowy
  • Klawiatura dla wartości rzeczywistych i zadanych, funkcje ostrzegania o wysokiej i niskiej temperaturze
  • Wielofunkcyjny wyświetlacz (LED)
  • Duża pojemność wanny
  • Mniejsze zapotrzebowanie na miejsce
  • Interfejs RS232
  • Elektroniczny zegar
Informacje prawne
Julabo is a registered trademark of Julabo USA, Inc.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)