Przejdź do
Z743683
Tough-Tags, ściana boczna
white, L × W 1.50 in. × 0.25 in., pkg of 1000 Roll
Synonim(y):
Etykiety odporne na rozpuszczalniki, Etykiety odporne na temperaturę
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1000 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
185,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
55121611
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech TT-SWALL
L × w:
1.50 in. × 0.25 in.
Packaging:
pkg of 1000 Roll
185,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
packaging
pkg of 1000 Roll
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TT-SWALL
technique(s)
cryopreservation: suitable
L × W
1.50 in. × 0.25 in.
color
white
General description
Tough-Tags do ścianek bocznych płytek wielodołkowych
  • Odporność na temperaturę od -40°C do 150°C
  • Akceptują wiele urządzeń do znakowania
  • Rozmiar idealnie dopasowany do ścianek bocznych mikropłytek
Features and Benefits
  • Temperature resistant from -40°C to 150°C
  • Accept many marking instruments
  • Sized perfactly to fit microplate sidewalls
Legal Information
Tough-Tags is a trademark of Diversified Biotech
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z743677Z743669Z359092
description
white, L × W 1.50 in. × 0.25 in., pkg of 1000 Roll
description
red, roll of 1000 labels, L × W 0.94 in. × 0.50 in.
description
blue, roll of 1000 labels, L × W 1.28 in. × 0.50 in.
description
size 0.94 in. × 0.50 in., clear
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TT-SWALL
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TTSR-1000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TTLB-1000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech TTSC-1000
L × W
1.50 in. × 0.25 in.
L × W
0.94 in. × 0.50 in.
L × W
1.28 in. × 0.50 in.
L × W
-
packaging
pkg of 1000 Roll
packaging
roll of 1000 labels
packaging
roll of 1000 labels
packaging
pkg of 1,000 ea
technique(s)
cryopreservation: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
-
technique(s)
PCR: suitable
color
white
color
red
color
blue
color
-
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)