Merck
ERMAE003
Supelco
Tetramethylurea
ERM®, certified reference material
Synonim(y):
1,1,3,3-Tetramethylurea, TMU
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2NCON(CH3)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
116.16
Beilstein:
773898
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.24
Aby zapytać o ten produkt ERMAE003, skontaktuj się z lokalnym biurem lub sprzedawcą firmy Merck. Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
certified reference material
agency
ERM®
Formularz
liquid
producent / nazwa handlowa
JRC
współczynnik refrakcji
n20/D 1.451 (lit.)
bp
177 °C (lit.)
62-63 °C/12 mmHg (lit.)
mp
−1 °C (lit.)
gęstość
0.968 g/mL at 20 °C (lit.)
ciąg SMILES
CN(C)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C5H12N2O/c1-6(2)5(8)7(3)4/h1-4H3
Klucz InChI
AVQQQNCBBIEMEU-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Aby uzyskać więcej informacji, kliknij poniższy numer produktu:
ERMAE003.
Informacje prawne
ERM is a registered trademark of European Commission
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
167.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
75 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)