Merck
CRM78294
Supelco
Octadecane
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Wybierz wielkość
100 MG
513,00 zł
513,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
513,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)16CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.49
Beilstein:
1740138
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
513,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
gęstość pary
8.8 (vs air)
ciśnienie pary
1 mmHg ( 119 °C)
linia produktu
TraceCERT®
temp. samozapłonu
455 °F
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
bp
317 °C (lit.)
mp
26-29 °C (lit.)
gęstość
0.777 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C18H38/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-18H2,1-2H3
Klucz InChI
RZJRJXONCZWCBN-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Certyfikat można pobrać ze strony: http://www.sigma-aldrich.com
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Asp. Tox. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
330.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
166 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)