Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 332,00 zł |
Informacje o tej pozycji
332,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
7.8 (vs air)
vapor pressure
1 mmHg ( 105.3 °C)
assay
≥99.8% (GC)
autoignition temp.
395 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.434 (lit.), n20/D 1.435
bp
287 °C (lit.)
mp
18 °C (lit.)
transition temp
solidification point 17.5-18.5 °C
density
0.773 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
petroleum
format
neat
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C16H34/c1-3-5-7-9-11-13-15-16-14-12-10-8-6-4-2/h3-16H2,1-2H3
InChI key
DCAYPVUWAIABOU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| format neat | format - | format - | format - |
| application(s) petroleum | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| grade analytical standard | grade - | grade certified reference material, TraceCERT® | grade synthesis grade |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| autoignition temp. 395 °F | autoignition temp. 395 °F | autoignition temp. 395 °F | autoignition temp. - |
| transition temp solidification point 17.5-18.5 °C | transition temp solidification point 17.5-18.5 °C | transition temp solidification point 17.5-18.5 °C | transition temp flash point 135 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hexadecane
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Asp. Tox. 1
supp_hazards
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
233.6 °F
flash_point_c
112 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?