Merck
CRM72839
Supelco
EPN
certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Synonim(y):
O-Ethyl O-(4-nitrophenyl) phenylphosphonothioate
Wybierz wielkość
50 MG
700,00 zł
700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
700,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H14NO4PS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
323.30
Beilstein:
2542580
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
700,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCOP(=S)(Oc1ccc(cc1)[N+]([O-])=O)c2ccccc2
InChI
1S/C14H14NO4PS/c1-2-18-20(21,14-6-4-3-5-7-14)19-13-10-8-12(9-11-13)15(16)17/h3-11H,2H2,1H3
Klucz InChI
AIGRXSNSLVJMEA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO/IEC 17025 i ISO 17034. Ten CRM jest identyfikowalny z materiałem pierwotnym z NMI, np. NIST lub NMIJ.
Certyfikowana zawartość za pomocą ilościowego NMR wraz z niepewnością i datą ważności są podane na certyfikacie.
Pobierz certyfikat na stronie: http://www.sigma-aldrich.com
EPN jest niesystemowym insektycydem fosforoorganicznym, który hamuje aktywność acetylocholinoesterazy (AChE) i powoduje nadmierne pobudzenie. Aktywowany przez kontakt i spożycie, jest stosowany do ochrony przed larwami lepidoptera i innymi larwami zjadającymi liście.
Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1107/2009, uchylającym dyrektywę 91/414/EWG, EPN nie jest zatwierdzony do stosowania w Unii Europejskiej jako środek ochrony roślin.
Zastosowanie
Certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest przeznaczony do stosowania jako kalibrator w chromatografii i innych technikach analitycznych.
EPN CRM może znaleźć następujące zastosowania:
  • Opracowanie metody analizy 142 pozostałości insektycydów w próbkach chwastów i upraw rolnych poprzez ekstrakcję dyspersyjną w fazie stałej (d-SPE) i oznaczanie metodą chromatografii cieczowej ze spektrometrią mas (LC-MS).
  • Jednoczesna analiza pozostałości ośmiu pestycydów w liściach zielonej herbaty i próbkach naparu za pomocą chromatografii gazowej (GC) z detektorem wychwytu mikroelektronów (μECD), a następnie potwierdzenie za pomocą GC/tandemowej spektrometrii mas (GC/MS/MS).
  • Zastosowanie chromatografii cienkowarstwowej/bezpośredniej analizy w spektrometrii mas czasu rzeczywistego (TLC/DART-TOFMS) wraz z techniką rozcieńczania izotopów do oznaczania insektycydów fosforoorganicznych w próbkach pierogów i grejpfrutów.
  • Wielokrotna analiza 131 pozostałości pestycydów w różnych rodzajach próbek herbaty za pomocą dyspersyjnej ekstrakcji do fazy stałej (d-SPE) i chromatografii żelowo-permeacyjnej-chromatografii gazowej-tandemowej spektrometrii mas (GPC-GC-MS/MS).
  • Jakościowa i ilościowa analiza 412 pozostałości pestycydów z różnych klas chemicznych w próbkach bawełny przy użyciu GC-MS/MS i LC-MS/MS
  • Badanie obecności 160 pozostałości pestycydów jednocześnie w próbkach rumianku, tymianku i majeranku za pomocą GC-MS/MS
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Skull and crossbonesEnvironment
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 1 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Development and validation of multi-residue method for determination of 412 pesticide residues in cotton fiber using GC-MS/MS and LC-MS/MS
Attallah ER, et al.
The Journal of The Textile Institute, 109(1), 46-63 (2018)
Osamu Kiguchi et al.
Journal of chromatography. A, 1370, 246-254 (2014-12-03)
To assess food safety emergencies caused by highly hazardous chemical-tainted foods, simultaneous analysis of organophosphorus insecticides in fatty foods such as precooked foods was conducted using thin-layer chromatography/direct analysis in real time time-of-flight mass spectrometry (TLC/DART-TOFMS) and isotope dilution technique.