Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 366,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1110,00 zł 832,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H8Br2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.02
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
208-342-4
MDL number:
Assay:
98%
Form:
fibers
366,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
98%
form
fibers
mp
223-224 °C (lit.)
functional group
bromo
SMILES string
Brc1c2ccccc2c(Br)c3ccccc13
InChI
1S/C14H8Br2/c15-13-9-5-1-2-6-10(9)14(16)12-8-4-3-7-11(12)13/h1-8H
InChI key
BRUOAURMAFDGLP-UHFFFAOYSA-N
General description
9,10-Dibromoanthracene is an aryl dihalide compound widely used as a precursor to synthesize various organic compounds.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 98% | description 98% | description 98% |
| assay 98% | assay 98% | assay 98% | assay 98% |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| mp 223-224 °C (lit.) | mp 124-126 °C (lit.) | mp - | mp 181-183 °C (lit.) |
| form fibers | form - | form - | form solid |
| functional group bromo | functional group chloro | functional group - | functional group - |
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![4,7,13,16,21-Pentaoxa-1,10-diazabicyclo[8.8.5]tricosane 98%](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/structures/444/464/eeb08f63-862e-447e-8e41-342d713f439c/640/eeb08f63-862e-447e-8e41-342d713f439c.png)