Przejdź do
32055
Carbaryl
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
1-Naphthyl-N-methylcarbamate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
250 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
250,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C10H7OCONHCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
201.22
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-555-0
Beilstein/REAXYS Number:
1875862
MDL number:
250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
142-146 °C (lit.)
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CNC(=O)Oc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H11NO2/c1-13-12(14)15-11-8-4-6-9-5-2-3-7-10(9)11/h2-8H,1H3,(H,13,14)
InChI key
CVXBEEMKQHEXEN-UHFFFAOYSA-N
General description
Carbaryl is generally used to induce gene expression in human cells.
Application
Carbaryl has been used as reference standard in HPLC quantification analysis for determination of pesticide residue in water samples.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
320563401945322
Carbaryl PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32055
Carbaryl
Carbofuran PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32056
Carbofuran
Aminocarb PESTANAL®, analytical standard
Supelco
45322
Aminocarb
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Carbaryl
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Carc. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Protokoły
-methylcarbamate 10 μg/mL; Diuron; Propham; Siduron; Methiocarb, analytical standard; Linuron 10 μg/mL; Swep 10 μg/mL; Chlorpropham 10 μg/mL; Barban; Neburon
Test your food for fipronil contamination using our analytical standards, certified reference materials, solvents, and columns for analysis.
Carbaryl, a carbamate insecticide, is a ligand for the hepatic Ah (dioxin) receptor.
Denison MS
Toxicology and Applied Pharmacology, 152(2), 406-414 (1998)
Determination of Parathion and Carbaryl Pesticides in Water and Food Samples Using a Self Assembled Monolayer /Acetylcholinesterase Electrochemical Biosensor.
Pedrosa VA
Sensors (Basel, Switzerland), 8(8), 4600-4610 (2008)
Amrith S Gunasekara et al.
Reviews of environmental contamination and toxicology, 196, 95-121 (2008-11-26)
Carbaryl is an agricultural and garden insecticide that controls a broad spectrum of insects. Although moderately water soluble, it neither vaporizes nor volatilizes readily. However, upon spray application the insecticide is susceptible to drift. It is unstable under alkaline conditions
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
32055-250MG04061835352616
Questions
  1. Is this chemical suitable for treatment of tree bark in ordre to avoid a fungus.
    1 answer
    1. This product is intended for use as an analytical standard in the identification and quantification of carbaryl in pesticide residues. It was not formulated for direct application to living systems.