Merck
227846
Sigma-Aldrich
Methyl 4-nitrobutyrate
97%
Synonim(y):
4-Nitrobutyric acid methyl ester
Wybierz wielkość
5 G
489,00 zł
25 G
1550,00 zł
489,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
489,00 zł
25 G
1550,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
O2N(CH2)3CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
147.13
Beilstein:
1766154
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
489,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.438 (lit.)
bp
106-110 °C/9 mmHg (lit.)
gęstość
1.149 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
ester
nitro
ciąg SMILES
COC(=O)CCC[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H9NO4/c1-10-5(7)3-2-4-6(8)9/h2-4H2,1H3
Klucz InChI
UBSPKGKFFQKZJB-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zbadano reakcję 4-nitrobutyratu metylu z aldehydami, po enancjoselektywnej addycji Henry'ego[1].
Inne uwagi
Remainder methyl 4-nitrovalerate
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
185.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
85 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Gonzalo Blay et al.
Organic letters, 12(13), 3058-3061 (2010-06-12)
A catalytic highly enantioselective Henry addition of methyl 4-nitrobutyrate to aldehydes using a Cu(II)-amino pyridine complex as catalyst is described. The products resulting from this reaction constitute a new, highly versatile family of chiral building blocks as a result of