Merck
CRM48665
Supelco
Benzo[a]pyrene solution
certified reference material, TraceCERT®, 200 μg/mL in methylene chloride
Wybierz wielkość
1 PKG
182,00 zł
182,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
182,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
252.31
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
182,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
Właściwości
standard type calibration
opakowanie
ampule of 1 mL
stężenie
200 μg/mL in methylene chloride
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
c1ccc2c(c1)cc3ccc4cccc5ccc2c3c45
InChI
1S/C20H12/c1-2-7-17-15(4-1)12-16-9-8-13-5-3-6-14-10-11-18(17)20(16)19(13)14/h1-12H
Klucz InChI
FMMWHPNWAFZXNH-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Gunnar Boysen et al.
Mutation research, 543(1), 17-30 (2003-01-03)
We review studies which investigate the presence, using structure-specific analytical methods, of DNA or protein adducts of the carcinogen benzo[a]pyrene (BaP) in human tissues. The analytical methods include high performance liquid chromatography with fluorescence detection and gas chromatography-mass spectrometry. Although
A P Wolterbeek et al.
Cancer letters, 89(1), 107-116 (1995-02-10)
Several experimental models have been developed to study respiratory tract carcinogenesis. The most widely applied in vivo model uses Syrian golden hamsters which receive intratracheal instillations of a suspension of benzo[a]pyrene (B[a]P) particles attached to ferric-oxide (Fe2O3) particles in saline;
Susanna Sforzini et al.
Chemosphere, 107, 282-289 (2014-01-15)
An immunohistochemical method using antibodies against polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) and dioxins was developed on frozen tissue sections of the earthworm Eisenia andrei exposed to environmentally relevant concentrations of benzo[a]pyrene (B[a]P) (0.1, 10, 50 ppm) and 2,3,7,8-tetrachloro-dibenzo-para-dioxin (TCDD) (0.01, 0.1
F Mermillod-Blondin et al.
The Science of the total environment, 450-451, 230-241 (2013-03-19)
The interactions between invertebrates and micro-organisms living in streambed sediments often play key roles in the regulation of nutrient and organic matter fluxes in aquatic ecosystems. However, benthic sediments also constitute a privileged compartment for the accumulation of persistent organic
K P Miller et al.
Drug metabolism reviews, 33(1), 1-35 (2001-03-29)
Polycyclic aromatic hydrocarbons are ubiquitous contaminants in the environment. Benzo[a]pyrene (BaP), a prototypical member of this class of chemicals, has been extensively studied for its toxic effects in laboratory animals and human populations. BaP toxicity is often mediated by oxidative