Kluczowe dokumenty
CRM48617
Supelco
Benzene solution
Benzene solution
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
certified reference material, TraceCERT®, 200 μg/mL in methanol
Wybierz wielkość
1 PKG
131,00 zł
131,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 PKG
131,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C6H6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
78.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
131,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
TraceCERT®
Poziom jakości
linia produktu
TraceCERT®
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 mL
stężenie
200 μg/mL in methanol
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
environmental
Format
single component solution
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
c1ccccc1
InChI
1S/C6H6/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H
Klucz InChI
UHOVQNZJYSORNB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Informacje prawne
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Angela M Moro et al.
Mutation research, 754(1-2), 63-70 (2013-05-01)
We evaluated genotoxic effects of exposure to low levels of benzene, a class I human carcinogen, among gasoline station attendants (GSA). Oxidative stress and the protective effects of antioxidants on DNA damage were also analyzed. Although exposures were below ACGIH
Comments on Petty et al. (2011), "a quantitative method for estimating dermal benzene absorption from benzene-containing hydrocarbon liquids," IJOEH, 17:287-300.
Pamela R D Williams et al.
International journal of occupational and environmental health, 19(2), 139-146 (2013-05-21)
Letter to the editor in response to 'Low-dose metabolism of benzene in humans: science and obfuscation' Rappaport et al. (2013).
Paul S Price et al.
Carcinogenesis, 34(7), 1692-1696 (2013-03-28)
Partha Sarathi Addy et al.
Chemical communications (Cambridge, England), 49(19), 1930-1932 (2013-02-01)
The synthesis of small molecule based 1,3,5-trisubstituted benzenes for photo-mediated capture of human carbonic anhydrase II with visualisation by fluorescence is described.
Qingfen Niu et al.
Spectrochimica acta. Part A, Molecular and biomolecular spectroscopy, 107, 377-385 (2013-03-15)
Three novel planar and star-shaped molecules containing thiophene-functionalized group and acetylenic spacers, 4-((5″-iodo-[2,2':5',2″-terthiophen]-5-yl)ethynyl)aniline (I3TEA), 4,4'-([2,2':5',2″-terthiophene]-5,5″-diylbis(ethyne-2,1-diyl))dianiline (3TDDA), 1,3,5-tris((5-((trimethylsilyl)ethynyl)thiophen-2-yl)ethynyl)benzene (TETEB) were synthesized through Sonogashira coupling reaction. Their photophysical and electrochemical properties were explored by UV-vis, photoluminescence (PL) emission and DFT calculation. Three
Questions
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review