Merck
96625
Supelco
3-Methyl-1,5-pentanediol
analytical standard
About This Item
Wzór liniowy:
HOCH2CH2CH(CH3)CH2CH2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
118.17
Beilstein:
1697331
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.21
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (GC)
metody
HPLC: suitable
współczynnik refrakcji
n20/D 1.454
gęstość
0.974 g/mL at 20 °C (lit.)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
CC(CCO)CCO
InChI
1S/C6H14O2/c1-6(2-4-7)3-5-8/h6-8H,2-5H2,1H3
Klucz InChI
SXFJDZNJHVPHPH-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
289.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
143 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)