Informacje o tej pozycji
isotopic purity
98 atom % D
Quality Segment
assay
99% (CP)
technique(s)
protein expression: suitable
mass shift
M+5
storage temp.
−20°C
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])S
InChI
1S/C2H6S/c1-2-3/h3H,2H2,1H3/i1D3,2D2
InChI key
DNJIEGIFACGWOD-ZBJDZAJPSA-N
Packaging
Stable Isotopes Customer Service.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98 atom % D | description 99 atom % D | description 98 atom % D | description 98 atom % D |
| assay 99% (CP) | assay - | assay - | assay - |
| isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 99 atom % D | isotopic purity 98 atom % D | isotopic purity 98 atom % D |
| mass shift M+5 | mass shift M+5 | mass shift M+4 | mass shift M+5 |
| technique(s) protein expression: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level - |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. - | storage temp. - |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Temperatura zapłonu (°F)
-49.0 °F - closed cup - (in analogy to similar products)
Temperatura zapłonu (°C)
-45 °C - closed cup - (in analogy to similar products)
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Sens. 1B
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-08-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?